Learn More
Ansell GAMMEX™ Poliisopreno Plus Glove-in-Glove Guantes quirúrgicos del sistema
Código de producto. 17843782 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17843782 6 50 pares
17883782 8,5 50 pares
17873782 8 50 pares
17803792 9 50 pares
17833672 6.5 50 pares
17823672 7 50 pares
17863672 7,5 50 pares
17843642 5,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17843782 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340082060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.20€
    164.44€ / 50 pares
    Ahorro 49.76€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de doble guante sintético pre-colocado de dos guantes de poliisopreno en uno, lo que facilita la colocación de dos guantes en uno para procedimientos quirúrgicos de alto riesgo.
  • ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM Certificado F739
  • Alto agarre en condiciones secas y húmedas.
  • Guante de poliisopreno más suave y elástico que ofrece una comodidad superior en comparación con los guantes de látex de Ansell.
  • Libre de aceleradores químicos conocidos por causar alergias y sensibilidades químicas de tipo IV.
  • Los guantes exteriores e interiores están pre-colocados y alineados en las puntas de los dedos para facilitar la colocación doble de guantes en una sola colocación, ahorrando la mitad del tiempo de colocación.
  • 50% menos de materiales de embalaje interior para ayudar a reducir el impacto en el medio ambiente
  • El guante exterior se quita fácilmente para facilitar los cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Blanco, Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 16,93 ±1,97 mil
Finger Thickness (Metric) 0,43 ±0,05 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Palm Thickness (English) 15,55 ±1,97 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 ±0,05 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 15,55 ±1,97 mil
Grosor (métrico) 0.4 ±0,05 milímetros
Modelo GAMMEX-340082
Longitud (imperial) 12 in (Exterior), 11,9 in (Interno)
Longitud (métrico) 305 mm (exterior), 303 mm (interior)