Learn More
Ansell GAMMEX™ Guantes quirúrgicos híbridos de poliisopreno y neopreno
Código de producto. 17883762
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17883762 8,5 50 pares
17873752 7,5 50 pares
17893752 7 50 pares
17843762 8 50 pares
17853762 6 50 pares
17873762 9 50 pares
17853662 5,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17883762 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340063085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes quirúrgicos hechos de una mezcla de poliisopreno y neopreno brindan comodidad y durabilidad ideales durante los procedimientos quirúrgicos, al tiempo que permiten una fácil identificación de una ruptura del guante cuando se usan guantes dobles.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM Certificado F739
  • HYBRID™ Mezcla tecnológica de poliisopreno y neopreno para ofrecer un guante quirúrgico sin látex de alta calidad que combina la comodidad y durabilidad del poliisopreno similar al látex.
  • Guante natural semitransparente, ideal para usar como guante exterior cuando se usan guantes dobles con un guante interior de color para una detección rápida y fácil de la rotura del guante.
  • Sin látex para eliminar el riesgo de alergia al látex tipo I
  • Libre de 2-mercaptobenzotiazol de zinc, difenilguanidina y cloruro de cetilpiridinio para minimizar el riesgo de alergias químicas tipo IV y sensibilidades a estos aceleradores químicos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 8.27 ±1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 ±0,03 milímetros
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Poliisopreno, Neopreno
Palm Thickness (English) 7.48 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ±0,03 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.48 ±1,18 mil
Grosor (métrico) 0,19 ±0,03 milímetros
Modelo GAMMEX-340063
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 306 mm