Learn More
Ansell™ Guantes quirúrgicos de látex sin polvo Gammex™ PF
Descripción
- La superficie exterior microrrugosa proporciona un agarre seguro tanto en superficies húmedas como en entornos secos
- El revestimiento interior sintético reduce el posible contacto con los alérgenos del látex
- Resistentes a los desinfectantes de manos a base de alcohol y a la penetración de virus
- Proporcionan elasticidad, sensibilidad y comodidad, además de un ajuste natural que ayuda a evitar la fatiga de las manos
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 7,5 |
| Estilo de puño de los guantes | Recto |
| Cantidad | 50 pares/caja |
| Resistente a | Roturas, desinfectantes de manos a base de alcohol y penetración de virus |