Learn More
Ansell Guantes quirúrgicos de neopreno GAMMEX™
Código de producto. 17714959 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17714959 5,5 200 pares
17724959 6 200 pares
17734959 6.5 200 pares
17744959 7 200 pares
17754959 7,5 200 pares
17764959 8 200 pares
17774959 8,5 200 pares
17784959 9 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17714959 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340007055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.35€
    450.33€ / 200 pares
    Ahorro 82.02€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes quirúrgicos sin acelerador de neopreno y químicos que ofrecen una combinación insuperable de sensibilidad y durabilidad.
  • Sin látex y 100 % sin acelerador químico
  • Con tecnología SENSOPRENE™ para ofrecer un guante más delgado y robusto para mayor comodidad y durabilidad
  • Hasta un 30 % de media más delgado que los guantes quirúrgicos de neopreno estándar Ansell
  • Suave con un acabado microtexturizado para manipular y agarrar los instrumentos de forma segura
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos
Especificaciones
AQL 0,65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Sí
Material Neopreno
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril