Learn More
Ansell GAMMEX™ Guantes quirúrgicos texturizados de látex
Código de producto. 17873802 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17873802 8 50 pares
17833812 8,5 50 pares
17883602 6.5 50 pares
17823702 6 50 pares
17863652 7 50 pares
17833702 5,5 50 pares
17803712 7,5 50 pares
17813712 9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Código de producto. 17873802 Proveedor Ansell N.º de proveedor 331300680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.20€
    36.40€ / 50 pares
    Ahorro 12.80€
    26% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Guantes quirúrgicos de látex sin polvo con acabado microtexturizado para un manejo y agarre seguro de los instrumentos durante procedimientos estériles.
  • ASTM Certificado D3577
  • Acabado microtexturizado con tratamiento superficial externo especial para garantizar un agarre excepcional en condiciones secas y húmedas.
  • Grosor ideal para optimizar la sensibilidad táctil y la protección.
  • DERMASHIELD™ El recubrimiento interno de polímero tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,22 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,87 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0.2 ±0,02 milímetros
Modelo GAMMEX-3313006
Longitud (imperial) 11,4 in
Longitud (métrico) 290 mm