Learn More
Ansell Guantes de látex micro GAMMEX
Código de producto. 16396861 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16396861 7 50 pares
16366861 5,5 50 pares
16376861 6 50 pares
16386861 6.5 50 pares
16306871 7,5 50 pares
16316871 8 50 pares
16326871 8,5 50 pares
16336871 9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16396861 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330052070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.20€
    79.58€ / 50 pares
    Ahorro 50.62€
    38% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de látex Micro GAMMEX son guantes quirúrgicos de látex sin polvo que ofrecen una sensibilidad táctil y una destreza excepcionales.
  • Microfino: 15 % más fino* para un rendimiento de precisión mejorado
  • Diseño ergonómico: Comodidad y ajuste excepcionales para reducir la fatiga de las manos.
  • Tecnología de ayuda para la colocación: Fácil de poner y quitar con las manos secas o húmedas.
  • *en comparación con los guantes de látex estándar de Ansell
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Marrón
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 7,87 ±0,79 in.
Finger Thickness (Metric) 0,20 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia Laboratorio
Latex Free No
Material Látex de caucho natural
Palm Thickness (English) 7,09 ±0,79 in.
Palm Thickness (Metric) 0,18 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,87 ±0,79 in.
Grosor (métrico) 0,20 ±0,02 milímetros
Longitud (imperial) 11,4 in
Longitud (métrico) 290 mm