Descripción
- Microfino: 15 % más fino* para un rendimiento de precisión mejorado
- Diseño ergonómico: Comodidad y ajuste excepcionales para reducir la fatiga de las manos.
- Tecnología de ayuda para la colocación: Fácil de poner y quitar con las manos secas o húmedas. *en comparación con los guantes de látex estándar de Ansell
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Marrón |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Suave |
| Finger Thickness (English) | 7,87 ±0,79 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0,20 ±0,02 milímetros |
| Hand | Específico |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?