Learn More
Ansell GAMMEX™ Guantes quirúrgicos de látex de alta sensibilidad
Código de producto. 17843842 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17843842 7,5 50 pares
17843832 6.5 50 pares
17823752 7 50 pares
17813602 9 50 pares
17873832 5,5 50 pares
17833832 6 50 pares
17823632 8 50 pares
17883792 8,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Código de producto. 17843842 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330051075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Guantes quirúrgicos de látex sin polvo con alta sensibilidad táctil y destreza para procedimientos detallados.
  • ES ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO Certificado 10282
  • Un 20 % más delgados en promedio que los guantes quirúrgicos de látex sin polvo estándar de Ansell para alta sensibilidad
  • La fórmula de látex suave mejora la comodidad para una delicadeza quirúrgica óptima.
  • Suave con un acabado microtexturizado para un manejo seguro de los instrumentos en condiciones secas y húmedas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color TFGlobal,Staged,GID_100000000005143,MTS_Consumables_Gloves,dimColor
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7.48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7.09 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 7,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.09 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0,18 ±0,02 milímetros
Modelo GAMMEX-330051
Longitud (imperial) 11.2 in.
Longitud (métrico) 285 mm