Learn More
Ansell Guantes de látex GAMMEX
Código de producto. 16396841 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
Tamaño de la unidad:
50 pares
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16396841 5,5 50 pares
16306851 6 50 pares
16316851 6.5 50 pares
16326851 7 50 pares
16336851 7,5 50 pares
16346851 8 50 pares
16356851 8,5 50 pares
16366851 9 50 pares
16376851 9,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16396841 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330048055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    44.02€ / 50 pares
    Ahorro 27.38€
    38% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Los guantes de látex GAMMEX son guantes quirúrgicos de látex sin polvo que combinan comodidad, resistencia y sensibilidad táctil óptimas.
  • Guante quirúrgico extra suave y sensible pero robusto.
  • Mejora la comodidad y el ajuste para ayudar a reducir la fatiga de las manos.
  • Las almohadillas moldeadas para los dedos mejoran la sensibilidad de las puntas de los dedos.
  • Procesos de limpieza adicionales para minimizar el riesgo de desarrollar alergias y sensibilidades.
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 in.
Finger Thickness (Metric) 0,22 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia Laboratorio
Latex Free No
Material Látex de caucho natural
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 in.
Palm Thickness (Metric) 0,20 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,87 ±0,79 in.
Grosor (métrico) 0,20 ±0,02 milímetros
Longitud (imperial) 11,4 in
Longitud (métrico) 290 mm