Descripción
- Guante quirúrgico extra suave y sensible pero robusto.
- Mejora la comodidad y el ajuste para ayudar a reducir la fatiga de las manos.
- Las almohadillas moldeadas para los dedos mejoran la sensibilidad de las puntas de los dedos.
- Procesos de limpieza adicionales para minimizar el riesgo de desarrollar alergias y sensibilidades.
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Suave |
| Finger Thickness (English) | 8,66 ±0,79 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0,22 ±0,02 milímetros |
| Hand | Específico |
| Mostrar más |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?