Learn More
Ansell Guantes de látex GAMMEX
Código de producto. 16326851 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
Tamaño de la unidad:
50 pares
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16326851 7 50 pares
16396841 5,5 50 pares
16306851 6 50 pares
16316851 6.5 50 pares
16336851 7,5 50 pares
16346851 8 50 pares
16356851 8,5 50 pares
16366851 9 50 pares
16376851 9,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16326851 Fornitore Ansell N. del fornitore 330048070
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Los guantes de látex GAMMEX son guantes quirúrgicos de látex sin polvo que combinan comodidad, resistencia y sensibilidad táctil óptimas.
  • Guante quirúrgico extra suave y sensible pero robusto.
  • Mejora la comodidad y el ajuste para ayudar a reducir la fatiga de las manos.
  • Las almohadillas moldeadas para los dedos mejoran la sensibilidad de las puntas de los dedos.
  • Procesos de limpieza adicionales para minimizar el riesgo de desarrollar alergias y sensibilidades.
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos
Specifica
Certificaciones/conformidad (Europa) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 8.66 ±0,79 in
Finger Thickness (Metric) 0,22 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia Laboratorio
Latex Free No
Palm Thickness (English) 7.87 ±0,79 in
Palm Thickness (Metric) 0,20 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.87 ±0,79 in
Grosor (métrico) 0,20 ±0,02 milímetros
Longitud (imperial) 11,4 in
Longitud (métrico) 290 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.