Learn More
Ansell GAMMEX™ Látex Glove-in-Glove™ Guantes quirúrgicos del sistema
Código de producto. 17893612 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17893612 6 50 pares
17823822 8,5 50 pares
17833822 7 50 pares
17813622 6.5 50 pares
17883812 7,5 50 pares
17853822 8 50 pares
17873822 9 50 pares
17843752 5,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Código de producto. 17893612 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330083060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5460.00€
    4199.36€ / 50 pares
    Ahorro 1260.64€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
El sistema de doble guante de látex pre-colocado, que consta de dos guantes en uno, facilita la colocación de dos guantes en uno. Especialmente ideal para su uso en cirugías de alto riesgo, como en traumatismos o procedimientos cardíacos.
  • ASTM D3577, ASTM Certificado D7160
  • Guantes exteriores e interiores pre-colocados para ayudar a ahorrar la mitad del tiempo de colocación
  • 50% menos de materiales de embalaje interior para ayudar a reducir el impacto en el medio ambiente
  • Los guantes exteriores e interiores están alineados en las puntas de los dedos para minimizar la necesidad de ajustes al ponérselos.
  • El guante exterior se quita fácilmente para facilitar los cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural, Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 17,13 ±1,97 mil
Finger Thickness (Metric) 0,44 ±0,05 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 14,37 ±1,97 mil
Palm Thickness (Metric) 0,37 ±0,05 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 14,37 ±1,97 mil
Grosor (métrico) 0,37 ±0,05 milímetros
Modelo GAMMEX-330083
Longitud (imperial) 11,9 in
Longitud (métrico) 302 mm