Learn More
Ansell GAMMEX™ AMT™ Tecnología, guantes de látex sin polvo
Código de producto. 17893602 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
25 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17893602 7,5 25 pares
17883712 9 25 pares
17863592 6 25 pares
17873682 7 25 pares
17863712 8,5 25 pares
17843672 6.5 25 pares
17883672 5,5 25 pares
17813722 8 25 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Código de producto. 17893602 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330023075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.85€
    108.78€ / 25 pares
    Ahorro 35.07€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
El propietario AMT™ La tecnología de estos guantes permite la aplicación de gluconato de clorhexidina para mayor protección durante los procedimientos quirúrgicos, incluso cuando se produce una ruptura del guante.
  • ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certificado
  • Propiedad AMT Technology™ permite la aplicación de gluconato de clorhexidina (CHG) al revestimiento interior, suprimiendo el recrecimiento de bacterias de los usuarios al tiempo que proporciona una acción antiviral y antibacteriana rapolyisoprened para una mayor protección incluso cuando se produce una ruptura del guante
  • Elimina al menos el 99% del virus de la hepatitis C y la cepa Mn del VIH-1 en tan solo 1 minuto
  • Elimina entre el 99 y el 99,999 % de ocho bacterias comunes grampositivas, gramnegativas y resistentes a los medicamentos en tan solo 1 minuto.
  • El guante antimicrobiano contiene humectantes, emolientes y componentes antiirritantes, lo que garantiza un guante agradable para la piel y al mismo tiempo proporciona una protección mejorada.
  • NOTA: No se ha comprobado que proteja contra infecciones transmitidas por la sangre cuando la piel está rota, cortada o perforada. La cepa Mn del VIH-1 es una cepa virulenta del VIH-1 bien estudiada.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,22 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de látex
Tamaño 7,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,87 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0.2 ±0,02 milímetros
Modelo GAMMEX-330023
Longitud (imperial) 11,4 in
Longitud (métrico) 290 mm