Learn More
Éster etílico del ácido (GammaR)-3,4-Bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-Gamma-hidroxibencenopentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (gammaR)- 3,4-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-gamma-hydroxybenzenepentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1235828-36-0 |
| Fórmula molecular | C25H46O5Si2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H46O5Si2/c1-12-28-23(27)16-14-20(26)17-19-13-15-21(29-31(8,9)24(2,3)4)22(18-19)30-32(10,11)25(5,6)7/h13,15,18,20,26H,12,14,16-17H2,1-11H3/t20-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CC[C@@H](O)Cc1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1 |
| Nombre IUPAC | (4R)-5-[3,4-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]fenil]-4-hidroxipentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 482.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.2884 |