Learn More
Gammabutirolactona (GBL), Mikromol™
Código de producto. 30052095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052095 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052095 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1275.510100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Gammabutirolactona (GBL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Butyrolactone (GBL)
CAS 96-48-0
Nombres de analitos o componentes gamma-Butyrolactone (GBL)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo gamma-Butyrolactone, GBL, Gammabutyrolactone
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
SMILES O=C1CCCO1
Nombre IUPAC Oxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 86.09
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0368 g/mol