Learn More
gamma-valerolactona, TRC
Código de producto. 30449353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30449353 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30449353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0914551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Valerolactone
CAS 108-29-2
Fórmula molecular C5 H8 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Hydroxypentanoic acid lactone, 4-Hydroxyvaleric acid lactone, 4-Methyl-γ-butyrolactone, 4-Pentanolide, Tetrahydro-5-methyl-2-furanone, γ-Pentalactone, Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CC1CCC(=O)O1
Nombre IUPAC 5-metiltetrahidrofuran-2-ona
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524