Learn More
gamma-undecanolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352867 100 mL 100 ml
11362867 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16028.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-67-6
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.279
Número MDL MFCD00005405
Clave InChI PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
Nombre IUPAC 5-heptiloxolan-2-ona
SMILES CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Undecanolactone
Densidad 0.949
Punto de ebullición 164°C to 166°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 156°C (312°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 100 mL
Beilstein 81943
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 99%