Learn More
Gamma-terpineno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-Terpinene |
| CAS | 99-85-4 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C10 H16 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,4-Cyclohexadiene','1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,4-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, Crithmene, Moslene, NSC 21448, gamma-Terpinene, γ-Terpinen, γ-Terpinene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C1=CCC(=CC1)C |
| Nombre IUPAC | 1-metil-4-propan-2-ilciclohexa-1,4-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 136.23 |
| Mostrar más |