Learn More
Gamma-terpineno, TRC
Código de producto. 30420402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420402 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30420402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1175035G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Terpinene
CAS 99-85-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C10 H16
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,4-Cyclohexadiene','1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,4-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, Crithmene, Moslene, NSC 21448, gamma-Terpinene, γ-Terpinen, γ-Terpinene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1=CCC(=CC1)C
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilciclohexa-1,4-dieno
Peso molecular (g/mol) 136.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252
Porcentaje de pureza >95