Learn More
gamma-secretase modulator 1, MedChemExpress
Código de producto. 16494316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494316 100 mg 100 miligramos
16403018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10043
MedChemExpress γ-secretase inhibitior-1 is a gamma-secretase modulator, γ-secretase inhibitior-1 is useful for Alzheimer's disease.
γ-secretase inhibitior-1 is a gamma-secretase modulator, γ-secretase inhibitior-1 is useful for Alzheimer's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-secretase modulator 1
CAS 1172637-87-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24N4OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CN(C2=CC=C(C=C2OC)NC3=NC4=C(S3)CCCC4C5=CC=CC=C5)C=N1
Peso molecular (g/mol) 416.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.54
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration