Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de la gamma-secretasa XX
Código de producto. 15406639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3mg
Tamaño de la unidad:
3 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406639 3mg 3 miligramos
1 options
Código de producto. 15406639 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64904.0&
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Un inhibidor de la (c)-secretasa dipeptídica
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 3mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor de la (c)-secretasa dipeptídica
CAS 209984-56-5
Fórmula molecular C26H23F2N3O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 463,48g/mol
Sinónimo Deshidroxi LY 411575
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido