Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de la gamma-secretasa I
Código de producto. 15466179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466179 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15466179 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64068.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 133407-83-7 | C26H41N3O5, C26H41N3O5 | 475.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Permeable a las células. Inhibe →-secretasa, una proteasa que divide la proteína precursora amiloidea (APP) para generar la proteína →-amiloide
CAS 133407-83-7
Fórmula molecular C26H41N3O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 475,62
Sinónimo Z-Leu-Leu-NLE-CO (NLE = Norleucina);
Sensibilidad Higroscópico
Tipo de producto Inhibidor de la gamma-secretasa I
Formulario Sólido