Learn More
Fisherbrand™ Caja de transporte de seguridad radiológica gamma
Código de producto. 12377127 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,5 x 38 x 7,5cm (11,61 x 14,96 x 2,95 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12377127 29,5 x 38 x 7,5cm (11,61 x 14,96 x 2,95 in) cada uno
1 options
Código de producto. 12377127
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona protección contra la radiación para su uso en laboratorios.
  • Fabricada con tapas abatibles
  • Protector transparente
  • Sirve como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
  • Fabricado en acrílico, lo que facilita su fabricación
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,5 x 38 x 7,5cm (11,61 x 14,96 x 2,95 in)
Para utilizar con (aplicación) Protector de radiación gamma
Admite Radioisótopos o residuos radiactivos
Incluye Tapa con bisagra
Tipo de producto Caja de transporte
Material Acrílico