Learn More
Fisherbrand™ Bandeja de almacenamiento con seguridad radiológica gamma
Código de producto. 12397107 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1 l
2L
15L
20L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12397107 1 l cada uno
12317117 20L cada uno
12387107 15L cada uno
12337117 2L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12397107
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Proporciona protección contra la radiación para su uso en laboratorios.
  • Sirve como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Dimensiones de la bolsa: L x An x Al: 10 x 8 x 13cm (3,93 x 3,14 x 5,11 in)
Tipo de producto Cubo de almacenamiento
Capacidad 1 l