Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento midi de seguridad radiológica gamma
Código de producto. 12327107 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
16,5 x 8,5 x 6cm (6,5 x 3,35 x 2,36 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12327107 16,5 x 8,5 x 6cm (6,5 x 3,35 x 2,36 in) cada uno
1 options
Código de producto. 12327107
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Proporciona protección contra la radiación para su uso en laboratorios.
  • Fabricada con tapas abatibles
  • Protector transparente
  • Sirve como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
  • Fabricado en acrílico, lo que facilita su fabricación
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,5 x 8,5 x 6cm (6,5 x 3,35 x 2,36 in)
Para utilizar con (aplicación) Protector de radiación gamma
Admite Radioisótopos o residuos radiactivos
Incluye Tapa con bisagra
Tipo de producto Caja de almacenamiento midi
Material Acrílico