Learn More
Ácido gamma-poliglutámico sal (grado técnico), TRC
Código de producto. 30425441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425441 5 g 5 g
30421022 2.5 g -
30421021 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6894455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26247-79-0
Fórmula molecular (C5H8NNaO4)n
Sinónimo Glutamic acid homopolymer sodium salt, L-Glutamic acid polymer sodium salt
SMILES N[C@@H](CCC(O[Na])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Polyglutamic Acid Sodium Salt (Technical Grade)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/t3-;/m0./s1