Learn More
gamma-Fenil-gamma-butirolactona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485797 25 g 25 g
11475797 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24364.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1008-76-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008-76-0
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00005398
Clave InChI AEUULUMEYIPECD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gamma-phenyl-gamma-butyrolactone, 4-phenylbutanolide, 4-phenyl-4-butanolide, 4-phenylbutyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-phenyl, 5-phenyldihydrofuran-2 3h-one, 4-phenyl-4-hydroxybutanoic acid lactone, 4,5-dihydro-5-phenyl-2 3h-furanone, .gamma.-phenyl-.gamma.-butyrolactone, .gamma.-phenylbutyrolactone
PubChem CID 13884
Nombre IUPAC 5-feniloxolán-2-ona
SMILES O=C1CCC(O1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Punto de fusión 35°C to 38°C
Densidad 1.155
Punto de ebullición 305°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 125169
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%