Learn More
Ácido gamma-Oxo-3-piridibutírico, TRC
Código de producto. 30136746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136746 25 mg 25 miligramos
30009523 10 mg 10 miligramos
30004206 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85916025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4192-31-8
Fórmula molecular C9 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 179.17
Sinónimo γ-Oxo-3-pyridinebutanoic Acid, 3-Succinoylpyridine, 4-(3-Pyridyl)-4-oxobutyric Acid, OPBA
Nombre IUPAC Ácido 4-oxo-4-(3-piridil)butanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Oxo-3-pyridinebutyric Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(3-4-9(12)13)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.058