Learn More
Gamma-Oryzanol, TRC
Código de producto. 30137397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137397 100 g 100 g
18072220 5 g 5 g
18040740 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137397 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO675500100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11042-64-1
Fórmula molecular C40 H58 O4
Peso molecular (g/mol) 602.89
Sinónimo γ-Oryzanol, Caclate, Gamma-OZ, Gammajust 50, Gammatsul, Guntrin, Hi-Z, Maspiron, OZ, Oliver, Oryvita, Oryzaal, Thiaminogen, gamma-Orizanol, γ-OZ, γ-Orizanol, gamma-Oryzanol
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)O[C@H]2CC[C@]34CC35CC[C@]6(C)[C@H](CC[C@@]6(C)C5CCC4C2(C)C)C(C)CCC=C(C)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Oryzanol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C40H58O4/c1-26(2)10-9-11-27(3)29-18-20-38(7)33-16-15-32-36(4,5)34(19-21-39(32)25-40(33,39)23-22-37(29,38)6)44-35(42)17-13-28-12-14-30(41)31(24-28)43-8/h10,12-14,17,24,27,29,32-34,41H,9,11,15-16,18-23,25H2,1-8H3/b17-13+/t27?,29-,32?,33?,34+,37-,38+,39-,40?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.4335