Learn More
Gamma-octanolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423657 25 g 25 g
11433657 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18142.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-50-7 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-50-7
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.198
Número MDL MFCD00005402
Clave InChI IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gamma-octalactone, 4-octanolide, 5-butyldihydrofuran-2 3h-one, octanolide-1,4, 2 3h-furanone, 5-butyldihydro, octan-4-olide, gamma-octanolactone, 8-oxo-5-octanolide, gamma-octanoic lactone, 5-butyltetrahydro-2-furanone
PubChem CID 7704
Nombre IUPAC 5-butiloxolan-2-ona
SMILES CCCCC1CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Octanolactone
Densidad 0.981
Punto de ebullición 233°C to 235°C
Temperatura de inflamación 126°C (259°F)
Índice de refracción 1.444
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%