Learn More
gamma-metilaminobutiraldehído dietil acetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-Methylaminobutyraldehyde','Diethyl Acetal |
| CAS | 114094-45-0 |
| Fórmula molecular | C9 H21 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Zolmitriptan Impurity 17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21NO2/c1-4-11-9(12-5-2)7-6-8-10-3/h9-10H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(CCCNC)OCC |
| Nombre IUPAC | 4,4-dietoxi-N-metilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 175.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1572 |