Learn More
Gamma-metil-L-leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-methyl-L-leucine |
| CAS | 57224-50-7 |
| Fórmula molecular | C7H15NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid, (2S)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid |
| SMILES | CC(C)(C[C@H](N)C(O)=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.1103 |