Learn More
gamma-metil-alfa,alfa-difenil-1-piperidinabutanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanenitrile |
| CAS | 5424-11-3 |
| Fórmula molecular | C22H26N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,2-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)pentanenitrile, NSC 13176 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N2/c1-19(24-15-9-4-10-16-24)17-22(18-23,20-11-5-2-6-12-20)21-13-7-3-8-14-21/h2-3,5-8,11-14,19H,4,9-10,15-17H2,1H3 |
| SMILES | CC(CC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 2,2-difenil-4-piperidin-1-ilpentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 318.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.2096 |