Learn More
Fisherbrand™ Cubos de radiación gamma Maxi
Código de producto. 12357127 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
164mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12357127 164mm cada uno
1 options
Código de producto. 12357127
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Este cubo de radiación gamma, diseñado para alojar hasta tres insertos para cajas Midi, es perfecto para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • Cleaver Scientific Las cajas de almacenamiento se fabrican con tapas con bisagras y admiten insertos intercambiables para contener microtubos, tubos de centrífuga, viales de centelleo, universales, criotubos y tubos Falcon.
  • También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Diseñados para alojar hasta tres insertos para cajas Midi
Altura (métrico) 164mm
Tipo de producto Cubo radiológico
Anchura (métrico) 304mm