Learn More
Ácido gamma-lipoico, TRC
Código de producto. 30471449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471449 500 mg 500 miligramos
30469458 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL468755500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 462-20-4
Fórmula molecular H2 O(C8 H14 O S2)n
Peso molecular (g/mol) 208.3414
Sinónimo Octanoic acid, 6,8-dimercapto-, 6,8-Dimercaptooctanoic acid, (±)-Dihydro-α-lipoic acid, (±)-Dihydrolipoic acid, 6,8-Dihydrothioctic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL-Dihydro-α-lipoic acid, Dihydrothioctic acid, Reduced lipoic acid, Reduced thioctic acid, Thioctic acid, dihydro-, dl-Dihydrolipoic acid, α-Lipoic acid, dihydro-, γ-Lipoic acid, Thioctic Acid Impurity 2
Nombre IUPAC Ácido octanoico 6,8-bis(sulfanilo)
SMILES OC(=O)CCCCC(S)CCS
Specifications
Nombre del producto químico o material Dihydrolipoic acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0592