Learn More
Ácido gamma-linónico, TRC
Código de producto. 30011350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011350 100 mg 100 miligramos
30004011 50 mg 50 miligramos
30008818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL467660100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-26-3
Fórmula molecular C18 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 278.43
Sinónimo 6,9,12-Octadecatrienoic acid, (6Z,9Z,12Z)-, 6,9,12-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-, γ-Linolenic acid (6CI,7CI,8CI), (6Z,9Z,12Z)-6,9,12-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-6,9,12-Octatrienoic acid, 6(Z),9(Z),12(Z)-Octadecatrienoic acid, 6,9,12-all-cis-Octadecatrienoic acid, 6-cis,9-cis,12-cis-Octadecatrienoic acid, Gamma-linolenic acid, Gamolenic acid, all-cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, cis-6,cis-9,cis-12-Octadecatrienoic acid
Nombre IUPAC (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-ácido trienoico
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Linolenic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-,13-12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.2246