Learn More
Gamma-lindano-13C6, TRC
Código de producto. 30472910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472910 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30472910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4659920.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-HCH-13C6
CAS 104215-85-2
Fórmula molecular 13C6 H6 Cl6
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-13C6, gamma-HCH 13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES Cl[13C@@H]1[13C@@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H]1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexacloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 296.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.8802