Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido γ-L-glutamil-L-glutámico, 98 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | γ-L-Glutamyl-L-glutamic acid |
| CAS | 1116-22-9 |
| Punto de fusión | 179°C to 182°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C10H14N2O7 |
| Fórmula lineal | HO2CCH2CH2CH(CO2H)NHCOCH2CH2CH(NH2)CO2H |
| Número MDL | MFCD00002630 |
| Mostrar más |