Learn More
Ácido gamma-isodurílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-Isodurylic Acid |
| CAS | 2437-66-3 |
| Fórmula molecular | C10H12O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3,5-Trimethylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)8(3)9(5-6)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | OC(C1=C(C(C)=CC(C)=C1)C)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5-trimetilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.08 |