Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de esterilización por irradiación gamma, autosellable, con indicador de proceso de irradiación gamma
Código de producto. 17994291 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
135 fl oz
220 fl oz
330 fl oz
450 fl oz
690 fl oz
84 fl oz
927 fl oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
17994291 84 fl oz paquete de 500
17974291 135 fl oz paquete de 500
17984291 220 fl oz paquete de 500
17914301 330 fl oz paquete de 500
17904301 450 fl oz paquete de 250
17924301 690 fl oz paquete de 250
17934301 927 fl oz paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17994291 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor 3312IRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00€
    311.68€ / paquete de 500
    Ahorro 63.32€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-05-2027
Las bolsas de esterilización por irradiación gamma se pueden utilizar como embalaje primario, secundario o terciario de artículos que se someterán a un procesamiento de irradiación gamma o esterilización.
  • Keystone Cleanroom Products Las bolsas de esterilización de poliolefina de grado médico autosellantes se pueden utilizar como embalaje primario, secundario o terciario de artículos que se someterán a un procesamiento de irradiación gamma o esterilización (lo que requerirá la validación de la esterilización del usuario final para realizar esa afirmación).
  • Adecuado para el embalaje de artículos que estarán expuestos a dosis de radiación gamma en un rango de entre
  • 15 kGy y 50 kGy
  • Después del procesamiento de irradiación, el indicador de proceso cambiará de amarillo a rojo.
  • Las bolsas brindarán protección al contenido de factores ambientales que podrían comprometer la esterilidad.
  • Fabricado con un material de poliolefina de grado médico transparente, resistente y de 3 mil de espesor con un cierre adhesivo autosellante.
  • Cuentan con una ranura de inicio para facilitar la apertura de la bolsa sin necesidad de instrumentos de corte, que podrían dañar el contenido.
  • Las bolsas de esterilización por irradiación gamma no son autoclavables
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Autoadhesivo
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Embalaje para irradiación gamma
Para utilizar con (equipo) Equipo de producción farmacéutica
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 500
Resistente a Fuentes externas de contaminación
Grosor (imperial) 3 mil
Dimensiones (L x An) 12 x 8 in
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (imperial) 8 in
Tipo de producto Portada
Capacidad (imperial) 84 fl oz
Capacidad (métrico) 2.48 L
Longitud (métrico) 30.5 cm
Anchura (métrico) 20.3 cm
Grosor (métrico) 76,2 μm