Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolígrafo Bic sometido a radiación gamma
Código de producto. 17776899 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17776899 Negro paquete de 500
17786899 Azul paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17776899 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor S01PENBLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00€
    1063.58€ / paquete de 500
    Ahorro 291.42€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-06-2027
Los marcadores y bolígrafos sometidos a radiación gamma listos para su uso eliminan los riesgos asociados con los procedimientos de saneamiento de superficies.
  • Sometida a radiación gamma
  • Lote controlado
  • Listo para su uso
  • Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
  • Minimiza los riesgos de contaminación
  • Simplifica el cumplimiento de los SOP
  • Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
Tipo de producto Rotulador para salas limpias
Color Negro
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad Estéril
Material Plástico
Desechables Un solo uso
Certificaciones/conformidad COC, certificado de radiación
N.º por caja 500/Cs.
Tipo de empaquetado Sobre despegable
Longitud (métrico) 14 cm