Learn More
gamma-Hexanolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464187 25 g 25 g
11474187 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19642.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 695-06-7 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-06-7
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00005401
Clave InChI JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gamma-caprolactone, gamma-hexalactone, 4-hexanolide, gamma-hexanolactone, 6-caprolactone, tonkalide, toukalide, 2 3h-furanone, 5-ethyldihydro, 4-ethyl-4-butanolide, 5-ethyldihydrofuran-2 3h-one
PubChem CID 12756
ChEBI CHEBI:85235
Nombre IUPAC 5-etiloxolan-2-ona
SMILES CCC1CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Hexanolactone
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.025
Punto de ebullición 218°C to 219°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 25 g
Beilstein 107260
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%