Learn More
gamma-heptalactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-Heptalactone |
| CAS | 105-21-5 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-Heptanolide, 4-Hydroxyheptanoic acid lactone, 4-Propyl-4-butanolide, γ-Propiobutyrolactone, γ-Propyl-γ-butyrolactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-2-3-6-4-5-7(8)9-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCC1CCC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 5-propiltetrahidrofurano-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0837 |