Learn More
Sal de ácido trifluoroacético gamma-glu-cys (~90%), TRC
Código de producto. 30240695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240695 5 mg 5 miligramos
30240651 50 mg 50 miligramos
30240529 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5971055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 283159-88-6
Fórmula molecular C8H14N2O5S • x(C2HF3O2)
Peso molecular (g/mol) 250.2711402
Sinónimo L-Cysteine, L-γ-glutamyl-2,2,2-Trifluoroacetic Acid Salt, L-Cysteine, L-γ-glutamyl- Trifluoroacetic Acid Salt;
SMILES OC([C@H](CS)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)=O.OC(C(F)(F)F)=O.[F,Cl,Br,I]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Glu-Cys Trifluoroacetic Acid Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O5S.C2HF3O2/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15;3-2(4,5)1(6)7/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);(H,6,7)/t4-,5-;/m0./s1