Learn More
gamma-DGG, MedChemExpress
Código de producto. 16475897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475897 5 mg 5 miligramos
16449716 50 mg 50 miligramos
16433168 10 mg 10 miligramos
16414456 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100785
MedChemExpress gamma-DGG is a competitive AMPA receptor blocker.
gamma-DGG is a competitive AMPA receptor blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-DGG
Forma física Solid
CAS 6729-55-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H12N2O5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo γDGG γ-D-Glutamylglycine
Información de solubilidad H2O : ≥ 150 mg/mL (734.65 mM)
SMILES OC(CNC(CC[C@@H](N)C(O)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 204.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 97.17%