Learn More
gamma-Decanolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448617 25 g 25 g
11468900 5 g 5 g
11458617 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19732.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 706-14-9 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 706-14-9
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Número MDL MFCD00005404
Clave InChI IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gamma-decalactone, 4-decanolide, gamma-decanolactone, 2 3h-furanone, 5-hexyldihydro, 5-hexyldihydrofuran-2 3h-one, decan-4-olide, 5-hexyldihydro-2 3h-furanone, decanolide-1,4, 2-decalactone, 4-hexyl-4-butanolide
PubChem CID 12813
Nombre IUPAC 5-Hexiloxolano-2-ona
SMILES CCCCCCC1CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Decanolactone
Densidad 0.948
Punto de ebullición 150°C to 153°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 146°C (294°F)
Índice de refracción 1.5
Cantidad 25 g
Beilstein 117547
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 98%