Learn More
Ácido gamma-D-Glutamilaminometilsulfónico, TRC
Código de producto. 30400543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400543 25 mg
30408043 50 mg
30390883 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59729325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90237-02-8
Fórmula molecular C6H12N2O6S
Peso molecular (g/mol) 240.23
Sinónimo N-(Sulfomethyl)-D-glutamine, GAMS, gamma-D-Glutamylaminomethyl sulfonate
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-5-oxo-5-ácido pentanoico (sulfometilamino)pentanoico
SMILES N[C@H](CCC(=O)NCS(=O)(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-D-Glutamylaminomethylsulfonic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O6S/c7-4(6(10)11)1-2-5(9)8-3-15(12,13)14/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13,14)/t4-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0416