Learn More
Hidrato de gamma-ciclodextrina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347666 100 mg 100 miligramos
11337666 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11271.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91464-90-3
Fórmula molecular C48H80O40
Peso molecular (g/mol) 1297.13
Número MDL MFCD00149574
Clave InChI GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
PubChem CID 71311509
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Cyclodextrin hydrate
Punto de fusión ∽267°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Beilstein 5725162
Índice Merck 14,2718
Rotación óptica +177° (c=1 in Water) on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 1297.15 (Anhydrous)