Learn More
Ácido gamma-clorocrotónico (~90%), TRC
Código de producto. 30406559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406559 50 mg
30394730 100 mg
30399028 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG24511050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26340-58-9
Fórmula molecular C4H5O2Cl
Peso molecular (g/mol) 120.53
Nombre IUPAC (E)-4-clorobut-2-ácido enoico
SMILES OC(=O)\C=C\CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Chlorocrotonic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5ClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3H2,(H,6,7)/b2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.9978