Learn More
gamma-CEHC, TRC
Código de producto. 30136224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136224 100 mg 100 miligramos
30136818 25 mg 25 miligramos
30009521 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC249200100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178167-75-4
Fórmula molecular C15H20O4
Peso molecular (g/mol) 264.32
Sinónimo 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,7,8-trimethyl-2H-1-benzopyran-2-propanoic Acid, (±)-LLU-α, 2,7,8-Trimethyl-2-(β-carboxyethyl)-6-hydroxychroman, Racemic LLU-α
Nombre IUPAC ácido 3-(6-hidroxi-2,7,8-trimetil-3,4-dihidrocromeno-2-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-CEHC
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O4/c1-9-10(2)14-11(8-12(9)16)4-6-15(3,19-14)7-5-13(17)18/h8,16H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1362
Porcentaje de pureza >95%